Tlačiť
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-3-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR9576-1G OR9576-5G
APOSOR9576-1GEA 81.43 EUR
APOSOR9576-1G APOSOR9576-5G
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Chloro-3-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₅BClNO₄
Teplota tavenia: 56…58 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08235086
Číslo CAS: 913836-26-7