Tlačiť
{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Methanesulphonylmethyl)aniline
OR956229-1G OR956229-250MG
APOSOR956229-1GEA 252.31 EUR
APOSOR956229-1G APOSOR956229-250MG
{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride 97%
{4-[(Methylsulphonyl)methyl]phenyl}amine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₂ClNO₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18071261
Číslo CAS: 24176-70-3