Tlačiť
4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR9551-1G OR9551-5G
APOSOR9551-1GEA 133.79 EUR
APOSOR9551-1G APOSOR9551-5G
4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 95%
4-(2-Chloroethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BClNO₃
Teplota tavenia: 173…175 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08436019
Číslo CAS: 874460-05-6