Tlačiť
3-Aminopyridine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Pyridin-3-amine, 3-Pyridylamine
OR9548-100G OR9548-250G
APOSOR9548-100GEA 33.13 EUR
APOSOR9548-100G APOSOR9548-250G
3-Aminopyridine 99%
3-Aminopyridine
Vzorec: C₅H₆N₂
Mw: 94.12
Teplota varu: 250…252 °C
Teplota tavenia: 57…60 °C
Teplota vzplanutia: 88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006400
Číslo CAS: 462-08-8
EINECS: 207-322-2
OSN: 2671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,00472