Tlačiť
4-Bromo-3-methoxybenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9543-5G OR9543-25G
APOSOR9543-5GEA 41.72 EUR
APOSOR9543-5G APOSOR9543-25G
4-Bromo-3-methoxybenzoic acid 98%
4-Bromo-3-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Teplota tavenia: 221…224 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08436017
Číslo CAS: 56256-14-5