Tlačiť
Methyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-bromo-1H-indole-2-carboxylate
OR954166-1G OR954166-5G
APOSOR954166-1GEA 53.27 EUR
APOSOR954166-1G APOSOR954166-5G
Methyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate 98%
Methyl-4-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈BrNO₂
Mw: 254.09 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04966956
Číslo CAS: 167479-13-2