Tlačiť
Methyl-4-bromo-3-methoxybenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-3-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-bromo-3-methoxybenzoate
OR9540-1G OR9540-25G OR9540-5G
APOSOR9540-1GEA 24.95 EUR
APOSOR9540-1G APOSOR9540-25G APOSOR9540-5G
Methyl-4-bromo-3-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-bromo-3-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₃
Teplota tavenia: 58…61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08436018
Číslo CAS: 17100-63-9