Tlačiť
5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR953983-1G OR953983-250MG OR953983-5G
APOSOR953983-1GEA 307.66 EUR
APOSOR953983-1G APOSOR953983-250MG APOSOR953983-5G
5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine 98%
5-(Aminomethyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinamine
Vzorec: C₈H₁₃N₃
Mw: 151.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08272104
Číslo CAS: 354824-17-2