Tlačiť
3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (3-((3-Chloropropyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR9539-1G OR9539-5G
APOSOR9539-1GEA 185.46 EUR
APOSOR9539-1G APOSOR9539-5G
3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃BClNO₃
Mw: 241.4800 g/mol
Teplota tavenia: 218…220 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08436014
Číslo CAS: 874288-10-5