Tlačiť
3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9538-10G OR9538-1G OR9538-5G
APOSOR9538-10GEA 315.68 EUR
APOSOR9538-10G APOSOR9538-1G APOSOR9538-5G
3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Vzorec: C₂BrClN₂S
Teplota varu: 192…194 °C
Teplota tavenia: 24…25 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00799287
Číslo CAS: 37159-60-7