Tlačiť
4-Bromo-o-toluic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
OR9537-100G OR9537-25G OR9537-500G
APOSOR9537-100GEA 89.73 EUR
APOSOR9537-100G APOSOR9537-25G APOSOR9537-500G
4-Bromo-o-toluic acid
4-Bromo-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Mw: 215.05
Teplota tavenia: 180…184 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040905
Číslo CAS: 68837-59-2
EINECS: 272-437-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III