Tlačiť
Ethyl-DL-leucate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: DL-Leucic Acid Ethyl Ester, Ethyl DL-2-Hydroxy-4-methylvalerate, DL-2-Hydroxy-4-methylvaleric Acid Ethyl Ester
OR953661-25G OR953661-5G
APOSOR953661-25GEA 529.94 EUR
APOSOR953661-25G APOSOR953661-5G
Ethyl-DL-leucate 95%
Ethyl-DL-leucate
Vzorec: C₈H₁₆O₃
Mw: 160.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 10348-47-7