Tlačiť
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR953566-100MG OR953566-1G OR953566-250MG
APOSOR953566-100MGEA 327.72 EUR
APOSOR953566-100MG APOSOR953566-1G APOSOR953566-250MG
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbaldehyde ≥98%
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₅IN₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08457789
Číslo CAS: 900514-07-0