Tlačiť
Quinolin-8-ylacetic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR953534-100MG OR953534-1G OR953534-250MG
APOSOR953534-100MGEA 481.07 EUR
APOSOR953534-100MG APOSOR953534-1G APOSOR953534-250MG
Quinolin-8-ylacetic acid 95%
Quinolin-8-ylacetic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Mw: 187.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08691265
Číslo CAS: 152150-04-4