Tlačiť
Methyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9535-1G OR9535-250MG
APOSOR9535-1GEA 193.74 EUR
APOSOR9535-1G APOSOR9535-250MG
Methyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate 98%
Methyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate
Vzorec: C₁₅H₁₃BrO₃
Teplota varu: 202…203 °C/4mmHg
Teplota tavenia: 81…83 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08436016
Číslo CAS: 17054-26-1