Tlačiť
2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,4-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid
OR953411-10G OR953411-1G OR953411-5G
APOSOR953411-10GEA 937.71 EUR
APOSOR953411-10G APOSOR953411-1G APOSOR953411-5G
2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Mw: 192.9876 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09999133
Číslo CAS: 37131-89-8