Tlačiť
3-(5-Methylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR953399-1G OR953399-250MG
APOSOR953399-1GEA 496.7 EUR
APOSOR953399-1G APOSOR953399-250MG
3-(5-Methylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
3-(5-Methylpyrazol-1-yl)propionic acid
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂
Mw: 154.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00996156
Číslo CAS: 180741-46-2