Tlačiť
Methyl-3-morpholinecarboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-Morpholinecarboxylate
OR953214-1G OR953214-250MG OR953214-5G
APOSOR953214-1GEA 191.07 EUR
APOSOR953214-1G APOSOR953214-250MG APOSOR953214-5G
Methyl-3-morpholinecarboxylate 98%
Methyl-3-morpholinecarboxylate
Vzorec: C₆H₁₁NO₃
Mw: 145.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038676
Číslo CAS: 126264-49-1