Tlačiť
Ethyl (4-methylpiperazin-1-yl)acetate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR953168-10G OR953168-1G OR953168-5G
APOSOR953168-10GEA 860.81 EUR
APOSOR953168-10G APOSOR953168-1G APOSOR953168-5G
Ethyl (4-methylpiperazin-1-yl)acetate 98%
Ethyl (4-methylpiperazin-1-yl)acetate
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Mw: 186.26 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01755876
Číslo CAS: 28920-67-4