Tlačiť
3-(Methylsulphonyl)-1-propanol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-(Methylsulphonyl)propan-1-ol
OR953133-10G OR953133-1G OR953133-5G
APOSOR953133-10GEA 109.35 EUR
APOSOR953133-10G APOSOR953133-1G APOSOR953133-5G
3-(Methylsulphonyl)-1-propanol 95%
3-(Methylsulphonyl)-1-propanol
Vzorec: C₄H₁₀O₃S
Mw: 138.19 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01696727
Číslo CAS: 2058-49-3
OSN: 2811
ADR: 6.1 III