Tlačiť
Boc-D-Alanine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-Boc-D-alanine, Boc-D-Ala-OH
OR952941-100G OR952941-1KG OR952941-500G
APOSOR952941-100GEA 84.52 EUR
APOSOR952941-100G APOSOR952941-1KG APOSOR952941-500G
Boc-D-Alanine 98%
Boc-D-Alanine
Vzorec: C₈H₁₅NO₄
Mw: 189.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063123
Číslo CAS: 7764-95-6