Tlačiť
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR952757-1G OR952757-25G OR952757-5G
APOSOR952757-1GEA 31.57 EUR
APOSOR952757-1G APOSOR952757-25G APOSOR952757-5G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₅BrN₂O₂
Teplota tavenia: 200…220 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00463988
Číslo CAS: 84547-86-4