Tlačiť
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-Methoxy-3-oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 3-Keto-5-methoxyvalerate, 3-Keto-5-methoxyvaleric Acid Methyl Ester, Methyl 5-methoxy-3-oxopentanoate
OR952690-1G OR952690-5G
APOSOR952690-1GEA 106.3 EUR
APOSOR952690-1G APOSOR952690-5G
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate 95%
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate
Vzorec: C₇H₁₂O₄
Teplota varu: 56…57 °C/0,075mmHg
Hustota: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042840
Číslo CAS: 62462-05-9