Tlačiť
3-Pyrrol-1-ylpropionic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Pyrrole-1-propionic Acid
OR952599-10G OR952599-1G OR952599-5G
APOSOR952599-10GEA 985.38 EUR
APOSOR952599-10G APOSOR952599-1G APOSOR952599-5G
3-Pyrrol-1-ylpropionic acid 97%
3-Pyrrol-1-ylpropionic acid
Vzorec: C₇H₉NO₂
Mw: 139.16 g/mol
Teplota tavenia: 59…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03844729
Číslo CAS: 89059-06-3