Tlačiť
1-Isopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR952532-1G OR952532-250MG OR952532-5G
APOSOR952532-1GEA 323.71 EUR
APOSOR952532-1G APOSOR952532-250MG APOSOR952532-5G
1-Isopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Isopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06380317
Číslo CAS: 18870-77-4