Tlačiť
3-Chlorophenethyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Chlorophenethyl Bromide
OR952414-1G OR952414-25G OR952414-5G
APOSOR952414-1GEA 114.56 EUR
APOSOR952414-1G APOSOR952414-25G APOSOR952414-5G
3-Chlorophenethyl bromide 97%
3-Chlorophenethyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrCl
Mw: 219.51
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04117465
Číslo CAS: 16799-05-6