Tlačiť
3-Chloro-5-nitropyridin-4-ol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR952268-1G OR952268-250MG
APOSOR952268-1GEA 59.68 EUR
APOSOR952268-1G APOSOR952268-250MG
3-Chloro-5-nitropyridin-4-ol 95%
3-Chloro-5-nitropyridin-4-ol
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₃
Mw: 174.54 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11044290
Číslo CAS: 31872-64-7