Tlačiť
Glycine dimethylamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-N,N-dimethylacetamide
OR952034-1G OR952034-5G
APOSOR952034-1GEA 98.68 EUR
APOSOR952034-1G APOSOR952034-5G
Glycine dimethylamide 97%
Glycine dimethylamide
Vzorec: C₄H₁₀N₂O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06655265
Číslo CAS: 1857-19-8
OSN: 2735
ADR: 8,III