Tlačiť
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR951927-1G OR951927-5G
APOSOR951927-1GEA 78.11 EUR
APOSOR951927-1G APOSOR951927-5G
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈O₂S
Mw: 192.24 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067791
Číslo CAS: 22913-24-2