Tlačiť
3-Benzylamino-1-propanol 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-(Benzylamino)propan-1-ol, N-(3-Hydroxypropyl)benzylamine, 3-(Benzylamino)-1-propanol
OR951436-100G OR951436-25G
APOSOR951436-100GEA 278.39 EUR
APOSOR951436-100G APOSOR951436-25G
3-Benzylamino-1-propanol 96%
3-Benzylamino-1-propanol
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
Mw: 165.24 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00020622
Číslo CAS: 4720-29-0