Tlačiť
Phenyl(pyridin-4-yl)methanamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: C-Phenyl-c-pyridin-4-yl-methylamine
OR951385-100MG OR951385-1G OR951385-250MG
APOSOR951385-100MGEA 54.88 EUR
APOSOR951385-100MG APOSOR951385-1G APOSOR951385-250MG
Phenyl(pyridin-4-yl)methanamine 98%
Phenyl(pyridin-4-yl)methanamine
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
Mw: 184.240 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06589768
Číslo CAS: 58088-57-6