Tlačiť
2-(4-Pyridyl)-2-propanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(4-Pyridyl)isopropyl Alcohol
OR951271-25G OR951271-5G
APOSOR951271-25GEA 92.93 EUR
APOSOR951271-25G APOSOR951271-5G
2-(4-Pyridyl)-2-propanol 97%
2-(4-Pyridyl)-2-propanol
Vzorec: C₈H₁₁NO
Mw: 137.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00071746
Číslo CAS: 15031-78-4