Tlačiť
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2,3-Dichlorophenylacetate, Methyl (2,3-dichlorophenyl)acetate
OR951268-25G OR951268-5G OR951268-100G
APOSOR951268-25GEA 255.96 EUR
APOSOR951268-25G APOSOR951268-5G APOSOR951268-100G
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester 98%
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid methyl ester
Vzorec: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
Mw: 219.07
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04112743
Číslo CAS: 10328-87-7