Tlačiť
1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR951247-10G OR951247-1G OR951247-5G
APOSOR951247-10GEA 738.87 EUR
APOSOR951247-10G APOSOR951247-1G APOSOR951247-5G
1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethylamine 97%
1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethylamine
Vzorec: C₁₂H₁₇N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06655766
Číslo CAS: 91562-48-0