Tlačiť
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Phenylthiazole-2-carboxylic acid
OR951137-1G OR951137-5G
APOSOR951137-1GEA 245.14 EUR
APOSOR951137-1G APOSOR951137-5G
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 95%
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂S
Mw: 205.24 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00990415
Číslo CAS: 59020-44-9