Tlačiť
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Chlorobutyraldehyde dimethyl Acetal, 4-Chloro-1,1-dimethoxybutane
OR951003-25G OR951003-100G OR951003-5G
APOSOR951003-25GEA 397.36 EUR
APOSOR951003-25G APOSOR951003-100G APOSOR951003-5G
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane 97%
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane
Vzorec: C₆H₁₃ClO₂
Mw: 152.62
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09032953
Číslo CAS: 29882-07-3