Tlačiť
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Chloro-alpha-methylphenylacetic acid
OR951001-1G OR951001-25G OR951001-5G
APOSOR951001-1GEA 149.81 EUR
APOSOR951001-1G APOSOR951001-25G APOSOR951001-5G
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 96%
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Mw: 184.62 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044670
Číslo CAS: 938-95-4