Tlačiť
1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR950768-25G OR950768-500G
APOSOR950768-25GEA 149.81 EUR
APOSOR950768-25G APOSOR950768-500G
1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine 95%
1-(2-Dimethylaminoethyl)-4-methylpiperazine
Vzorec: C₉H₂₁N₃
Mw: 171.29 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059773
Číslo CAS: 104-19-8