Tlačiť
2-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-Methyl-DL-phenylalanine
OR950694-1G OR950694-25G OR950694-5G
APOSOR950694-1GEA 29.8 EUR
APOSOR950694-1G APOSOR950694-25G APOSOR950694-5G
2-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid 97%
2-Amino-3-(m-tolyl)propanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Mw: 179.22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05227937
Číslo CAS: 5472-70-8