Tlačiť
4-Nitro-D-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9505-100G OR9505-25G OR9505-5G
APOSOR9505-100GEA 109.51 EUR
APOSOR9505-100G APOSOR9505-25G APOSOR9505-5G
4-Nitro-D-phenylalanine
4-Nitro-D-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066016
Číslo CAS: 56613-61-7
EINECS: 213-446-8