Tlačiť
1-Thien-2-ylcyclopropanecarboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-(Thiophen-2-yl)cyclopropanecarboxylic acid
OR950102-1G OR950102-250MG
APOSOR950102-1GEA 172.24 EUR
APOSOR950102-1G APOSOR950102-250MG
1-Thien-2-ylcyclopropanecarboxylic acid 95%
1-Thien-2-ylcyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₈H₈O₂S
Mw: 168.22 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16622241
Číslo CAS: 162959-94-6