Tlačiť
tert-Butyl-3-endo-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR950059-1G OR950059-25G OR950059-5G
APOSOR950059-1GEA 24.95 EUR
APOSOR950059-1G APOSOR950059-25G APOSOR950059-5G
tert-Butyl-3-endo-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-endo-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₃
Teplota tavenia: 141…142,5 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD22409620
Číslo CAS: 143557-91-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III