Tlačiť
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR949501-1G OR949501-250MG
APOSOR949501-1GEA 737.83 EUR
APOSOR949501-1G APOSOR949501-250MG
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine 95%
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine
Vzorec: C₁₀H₁₅N₃
Mw: 177.25 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08690249
Číslo CAS: 859850-79-6