Tlačiť
N,N-Dimethyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR948366-1G OR948366-500MG OR948366-5G
APOSOR948366-1GEA 373.72 EUR
APOSOR948366-1G APOSOR948366-500MG APOSOR948366-5G
N,N-Dimethyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-4-piperidinecarboxamide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₇ClN₂O
Mw: 192.69 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07781032
Číslo CAS: 6270-42-4