Tlačiť
Glycidyl methyl ether 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1,2-Epoxy-3-methoxypropane
OR947696-25G OR947696-5G OR947696-1G
APOSOR947696-25GEA 0 EUR
APOSOR947696-25G APOSOR947696-5G APOSOR947696-1G
Glycidyl methyl ether 90%
Glycidyl methyl ether
Vzorec: C₄H₈O₂
Teplota vzplanutia: 25 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00005140
Číslo CAS: 930-37-0
OSN: 1992
ADR: 3+6.1,III