Tlačiť
1-Bromo-1H-pyrazol-5-amine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR947550-1G OR947550-5G
APOSOR947550-1GEA 0 EUR
APOSOR947550-1G APOSOR947550-5G
1-Bromo-1H-pyrazol-5-amine 95%
1-Bromo-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec: C₃H₄BrN₃
Mw: 161.990 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD26142695
Číslo CAS: 1823380-61-5