Tlačiť
4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (4-((3-Chloropropyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR9470-1G OR9470-5G
APOSOR9470-1GEA 152.61 EUR
APOSOR9470-1G APOSOR9470-5G
4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(3-Chloropropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₃BClNO₃
Mw: 241.4800 g/mol
Teplota tavenia: 169…171 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08235077
Číslo CAS: 874460-03-4