Tlačiť
3-Bromo-4-methylthiophene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR9461-1G OR9461-25G OR9461-5G
APOSOR9461-1GEA 46.93 EUR
APOSOR9461-1G APOSOR9461-25G APOSOR9461-5G
3-Bromo-4-methylthiophene 97%
3-Bromo-4-methylthiophene
Vzorec: C₅H₅BrS
Teplota varu: 179…183 °C
Hustota: 1,584 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00130084
Číslo CAS: 30318-99-1