Tlačiť
4-tert-Butyl-1-bromobenzene, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
OR9457-100G OR9457-500G OR9457-50G OR9457-1KG
APOSOR9457-100GEA 41.72 EUR
APOSOR9457-100G APOSOR9457-500G APOSOR9457-50G APOSOR9457-1KG
4-tert-Butyl-1-bromobenzene, Technical Grade
4-tert-Butyl-1-bromobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₃Br
Teplota varu: 228…232 °C
Teplota tavenia: 13…16 °C
Hustota: 1,229 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000108
Číslo CAS: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2