Ethyl trans-β-methylcinnamate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá:
Ethyl trans-beta-methylcinnamate, Ethyl (2E)-3-phenyl-2-butenoate
OR945105-1G
OR945105-5G
APOSOR945105-1GEA
191.07
EUR
APOSOR945105-1G
APOSOR945105-5G
Ethyl trans-β-methylcinnamate 95%
Ethyl trans-β-methylcinnamate
Vzorec:
C₁₂H₁₄O₂ Mw: 190.24 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00053762 Číslo CAS: 1504-72-9 |