Tlačiť
Ethyl trans-β-methylcinnamate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl trans-beta-methylcinnamate, Ethyl (2E)-3-phenyl-2-butenoate
OR945105-1G OR945105-5G
APOSOR945105-1GEA 191.07 EUR
APOSOR945105-1G APOSOR945105-5G
Ethyl trans-β-methylcinnamate 95%
Ethyl trans-β-methylcinnamate
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂
Mw: 190.24 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053762
Číslo CAS: 1504-72-9